Key Documents
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
73-76 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3