Key Documents
360961
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
98%
Sinônimo(s):
Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
110 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
chave InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)