Documentos Principais
35943
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
183.03
Beilstein:
1938341
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
índice de refração
n20/D 1.463
p.e.
184-187 °C
densidade
1.269 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1(C)CC1(Cl)Cl
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c1-5(4(9)10-2)3-6(5,7)8/h3H2,1-2H3
chave InChI
JGCAZFUFORGMFB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate is an ester.
Aplicação
Methyl 2,2-dichloro-1-methylcyclopropanecarboxylate may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)