Documentos Principais
359319
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoic acid
liquid crystal, 99%
Sinônimo(s):
p -n -Hexylbenzoic acid, p -Hexylbenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Beilstein:
2046454
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid crystal
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)