Documentos
357944
Sigma-Aldrich
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane
95%
Sinônimo(s):
4-(2-Cyanoethyl)-4-nitropimelonitrile, 3,3′,3″-(Nitromethylidyne)tripropionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptanedinitrile, Nitro-tris(2-cyanoethyl)methane, Nitromethanetrispropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
NO2C(CH2CH2CN)3
Número CAS:
Peso molecular:
220.23
Beilstein:
1789382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
111-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C(CCC#N)(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-4-10(14(15)16,5-2-8-12)6-3-9-13/h1-6H2
chave InChI
MUPJJZVGSOUSFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane can be prepared from acrylonitrile and nitromethane using trimethyl phenyl ammonium hydroxide. Tris(2-cyanoethyl)nitromethane is an important building block for the construction of four directional C-core and in the synthesis of dendritic molecule.
Aplicação
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane may be used as starting reagent in the synthesis of 1-azoniatricyclo-(3,3,3,0)-undecane bromide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 1-azoniatricyclo-(3, 3, 3, 0)-undecane bromide.
Sorm F and Beranek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 19(2), 298-304 (1954)
The crystal structure of 2-amino-5, 5'-bis (?-cyanoethyl)-1, 2-pyrrolenineN-oxide monohydrate.
Newkome GR, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 25(9), 569-571 (1995)