357669
7-Chloroquinaldine
99%
Sinônimo(s):
7-Chloro-2-methylquinoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
74-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccc(Cl)cc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
chave InChI
WQZQFYRSYLXBGP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3