Documentos Principais
349852
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide
97%
Sinônimo(s):
NSC 269919
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.695,00
R$ 1.695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.695,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
457.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
165-167 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCOC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-2-26-24(25)19-12-20-27(21-13-6-3-7-14-21,22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h3-11,13-18H,2,12,19-20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JPZMNVPVVYVXAD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of antihypercholesterolemic ezetimibe via Wittig reaction
  • Wittig reactions
[3-(Ethoxycarbonyl)propyl]triphenylphosphonium bromide can be used:
  • As a reactant in the synthesis of spirocyclic GPR119 agonists.[1]
  • In the synthesis of cyclic acetal intermediate of azadirachtin, a terpenoid found in the neem tree Azadirachta indica.[2]
  • To prepare a catechin metabolite named 5-(3,4,5-trihydroxyphenyl)valeric acid.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic studies of azadirachtin. Synthesis of the cyclic acetal intermediate in the naturally occurring form
Nishikimi Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(14), 3354-3359 (1989)
Inhibitory activity of catechin metabolites produced by intestinal microbiota on proliferation of HeLa cells
Hara-Terawaki A, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 40(8), 1331-1335 (2017)
Design and synthesis of novel and potent GPR119 agonists with a spirocyclic structure
Harada K, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 28(7), 1228-1233 (2018)