349801
1,3-Dimethyluracil
99%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
119-122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=CC(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-7-4-3-5(9)8(2)6(7)10/h3-4H,1-2H3
chave InChI
JSDBKAHWADVXFU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?