349607
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
pb
142-148 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c1-15(14-19)18(12-16-8-4-2-5-9-16)13-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,19H,12-14H2,1H3/t15-/m0/s1
chave InChI
IEEFFKXJADVWJO-HNNXBMFYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3