348902
(S)-(+)-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-2(3H)-furanone
95%
Sinônimo(s):
(S)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone, (S)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-5-Hydroxymethyl-2-oxotetrahydrofuran
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +56°, c = 3 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
110-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h4,6H,1-3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?