Documentos
348139
Sigma-Aldrich
1-Chloropinacolone
95%
Sinônimo(s):
1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCOCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
134.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
pb
170-173 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
chave InChI
ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
[Gas chromatographic determination of monochloropinacoline in the air, water and biological materials].
Kh T Asilbekova et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 61-62 (1992-01-01)