Documentos Principais
347469
Sigma-Aldrich
1,4-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Perdeutero-p-difluorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6D4F2
Número CAS:
Peso molecular:
118.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
Embalagem
Packaged in prescored ampules
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)