442249
1,4-Difluorobenzene
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
88-89 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
chave InChI
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?