Documentos Principais
347175
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalimidomalonate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
305.28
Beilstein:
303845
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
73-76 °C (lit.)
grupo funcional
ester
imide
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
SZNGBHWKVWEBKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethyl phthalimidomalonate is an N-malonic ester substituted pthalimide. UV spectra of diethyl phthalimidomalonate has been determined from pH 1 to 12.8.
Aplicação
Diethyl phthalimidomalonate (diethyl 2-phthalimidomalonate) may be employed as suitable neutral carrier in the new poly(vinyl chloride) membrane sensor, for the determination of Cr3+ ions in sample solutions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Potentiometric detection of Cr 3+ ions in solution by a chromium (III) electrochemical sensor based on diethyl 2-phthalimidomalonate doped in polymeric membrane.
Zamani HA and Sahebnasagh S.
International Journal of Electrochemical Science, 8, 3708-3720 (2013)
Evidence for nc. far.. pi.* transition in N-malonic esters of heterocyclic compounds.
Nnadi JC and Wang SY.
Journal of the American Chemical Society, 92(14), 4421-4425 (1970)