Key Documents
673684
Sigma-Aldrich
Ethyl phthalimidomalonate-2-13C, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC14H1515NO6
Número CAS:
Peso molecular:
307.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
68 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[13CH]([15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H15NO6/c1-3-21-14(19)11(15(20)22-4-2)16-12(17)9-7-5-6-8-10(9)13(16)18/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3/i11+1,16+1
chave InChI
SZNGBHWKVWEBKW-YLIPXWKESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3