Documentos Principais
07675
Sigma-Aldrich
4′-Aminodibenzo-18-crown-6
≥98.0% (GC)
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 366,00
R$ 366,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 366,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
375.42
Beilstein:
8865948
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 366,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
159-163 °C
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
InChI
1S/C20H25NO6/c21-16-5-6-19-20(15-16)27-14-10-23-8-12-25-18-4-2-1-3-17(18)24-11-7-22-9-13-26-19/h1-6,15H,7-14,21H2
chave InChI
FFYZYAKXQMHVQE-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3