Documentos Principais
345733
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
206.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
densidade
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O/c1-5(14)8-6(9(11,12)13)3-2-4-7(8)10/h2-4H,1H3
chave InChI
IYMYYQMPOBPRPU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone is an aryl fluorinated building block.
Aplicação
2′-Fluoro-6′-(trifluoromethyl)acetophenone may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)