Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
densidade
1.724 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
chave InChI
RKWWASUTWAFKHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter