345504
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5754 (lit.)
p.e.
107-108 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
chave InChI
OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)