Documentos Principais
345091
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate
99%
Sinônimo(s):
Tetrabutylammonium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3SO3)
Número CAS:
Peso molecular:
391.53
Beilstein:
4172978
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
99%
pf
112-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)