Documentos
344699
Sigma-Aldrich
Copper(II) pyrophosphate hydrate
Sinônimo(s):
Cupric pyrophosphate hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu2P2O7 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
301.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
powder and chunks
Nível de qualidade
composição
Degree of hydration, ~3
concentração
33-35% Cu (EDTA titration)
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
chave InChI
PXZSJEBZWADSIY-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Copper(II) pyrophosphate hydrate was one of the constituents in the preparation of an electrolyte which was used to study the application of nickel-tin (Ni-Sn) nanowires as electrodes for Li-ion batteries.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional. Ni-Sn nanowire networks.
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211, 46-51 (2012)