Documentos Principais
344575
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.799,00
R$ 2.799,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.799,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(NO2)CN
Número CAS:
Peso molecular:
164.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.799,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H4N2O3/c8-4-5-1-2-7(10)6(3-5)9(11)12/h1-3,10H
chave InChI
INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile is one of the main photoproduct formed during hotolytic destruction of herbicide bromoxynil.[1]
Aplicação
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile may be used in the synthesis of:
  • 3-azido-4-methoxybenzonitrile[2]
  • 4-methoxy-3-nitrobenzonitrile[2]
  • ethyl [2,2-dimethyl-6-(Δ2-thiazolin-2-yl)-4H-l,4-benzoxazin-3-one-4-yl]butyrate[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Photochemistry of halogenated benzene derivatives. part xii.* effects of sodium nitrite on the environmental phototransformation of bromoxynil (3, 5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile) herbicide in water: The photoincorporation of nitrite ions into bromoxynil.
Kochany J and Choudhry GG.
Toxicological & Environmental Chemistry, 27(4), 225-239 (1990)
X-Ray Structural Analysis of Ethyl [2, 2-dimethyl-6-(?2-thiazolin-2-yl)-4H-1, 4-benzoxazin-3-one-4-yl] butyrate.
Caliendo G, et al.
Structural Chemistry, 9(2), 121-127 (1998)
Stanislav A Bakunov et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(1), 254-272 (2009-11-26)
Novel dicationic triazoles 1-60 were synthesized by the Pinner method from the corresponding dinitriles, prepared via the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC). The type and the placement of cationic moieties as well as the nature of aromatic substituents influenced in vitro