141038
2-Hydroxybenzonitrile
99%
Sinônimo(s):
2-Cyanophenol, Salicylonitrile
Ensaio
99%
Formulário
powder
p.e.
149 °C/14 mmHg (lit.)
pf
92-95 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
chave InChI
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?