Documentos
344184
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7NO4
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(9-4)8(12)13/h2-3H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
PHQBKLKZIXCRIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3