Documentos Principais
342645
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium (1-hydroxyethylidene)pentacarbonylchromium
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)4N][CH3C(O-)=Cr(CO)5]
Número CAS:
Peso molecular:
309.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
186 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC([O-])=[Cr].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H3O.5CO.Cr/c1-5(2,3)4;1-2-3;5*1-2;/h1-4H3;1H3;;;;;;/q+1;-1;;;;;;
chave InChI
XXLBAPDYJMKDNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)