Documentos Principais
342262
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroiridate(III)
Sinônimo(s):
Tripotassium hexachloroiridate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.154,00
R$ 1.154,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.154,00
About This Item
Fórmula linear:
K3IrCl6
Número CAS:
Peso molecular:
522.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.154,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
35.5-38.1% iridium (Ir) basis (after reduction with magnesium, gravimetric)
Nível de qualidade
Formulário
solid
concentração
35.5-38.1% Ir (after reduction with magnesium, gravimetric)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3K/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
chave InChI
NZKWZUOYGAKOQC-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Stability Enhancement of Galvanic Redox Potentiometry by Optimizing the Redox Couple in Counterpart Poles: Discusses the enhancement of redox potentiometry stability using potassium hexachloroiridate (Wei et al., 2023).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Iva Turyan et al.
Analytical biochemistry, 494, 108-113 (2015-11-10)
Measuring and monitoring of protein oxidation modifications is important for biopharmaceutical process development and stability assessment during long-term storage. Currently available methods for biomolecules oxidation analysis use time-consuming peptide mapping analysis. Therefore, it is desirable to develop high-throughput methods for