Documentos Principais
342211
Sigma-Aldrich
Nickel(II) fluoride
Sinônimo(s):
Nickel difluoride, Nickel fluoride, Nickelous fluoride
About This Item
Fórmula linear:
NiF2
Número CAS:
Peso molecular:
96.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário:
powder
solubilidade:
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
pf
1380 °C (lit.)
solubilidade
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
densidade
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3