Key Documents
341983
Sigma-Aldrich
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHCF2OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
209.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
100 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(OC(F)(F)C(F)F)c1
InChI
1S/C8H7F4NO/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7H,13H2
chave InChI
MWDPEBMCVXNSPL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline is an organic fluorinated building block.
Aplicação
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)