340707
Manganese(II) nitrate solution
48-52 wt. % in dilute nitric acid
Sinônimo(s):
Manganese dinitrate, Manganous nitrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
composição
HNO3, <5 wt. %
concentração
45-50 wt. % (complexometric)
48-52 wt. % in dilute nitric acid
densidade
1.536 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?