Documentos
1.05940
Supelco
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mn(NO3)2 · 4 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
251.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-828-8
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.5% (complexometric)
forma
solid
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
37 °C
solubilidade
3800 g/L
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750‑950 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
chave InChI
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.8 - 3.6
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2