Documentos Principais
340286
Sigma-Aldrich
Dimethyl methylmalonate
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pb
176-177 °C (lit.)
densidade
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(C)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(5(7)9-2)6(8)10-3/h4H,1-3H3
chave InChI
LRBPFPZTIZSOGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dimethyl methylmalonate is an ester. Microwave-enhanced Pd(0)/acetic acid catalyzed allylation of C, N and O-nucleophiles with dimethyl methylmalonate has been reported.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microwave-enhanced Pd (0)/acetic acid catalyzed allylation reactions of C, N, and O -pronucleophiles with alkynes.
Patil NT, et al.
Tetrahedron Letters, 45(46), 8497-8499 (2004)