Documentos
340170
Sigma-Aldrich
Fluorescein mercuric acetate
Sinônimo(s):
4′,5′-Bis(acetoxymercuri)fluorescein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18Hg2O9
Número CAS:
Peso molecular:
851.57