Documentos Principais
339369
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7ClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
210.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio:
98%
Ensaio
98%
pf
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,(H2,11,12)
chave InChI
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole was used in the preparation of 2-chloroacetamido-4-(4-chlorophenyl)thiazole.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and Fungicidal Activity of 2-Imino-3-(4-arylthiazol-2-yl)-thiazolidin-4-ones and Their 5-Arylidene Derivatives.
Liu H-L, et al.
Molecules (Basel), 5(9), 1055-1061 (2000)