Documentos Principais
678864
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
96%
Sinônimo(s):
(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)amine, 2-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Aminotetralin
Selecione um tamanho
5 G
R$ 954,00
R$ 954,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 954,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13N
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 954,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
110 °C/5 mmHg
pf
34-38 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4,11H2
chave InChI
MOXOFSFWYLTCFU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)