Documentos Principais
339199
Sigma-Aldrich
Iron(II) acetate
95%
Sinônimo(s):
Ferrous acetate, Iron diacetate, Iron(2+) acetate
About This Item
Fórmula linear:
Fe(CO2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
173.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: iron
pf
190-200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Fe]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Fe/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
LNOZJRCUHSPCDZ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Iron (II) acetate is a white or light brown solid ionic compound of iron. It is highly soluble in water and it forms a light green tetrahydrate. It is more nontoxic than iron pentacarbonyl and reactivity is better.
Aplicação
Iron (II) acetate maybe used as a:
  • catalyst in organic oxidation reactions,
  • mordant,
  • precursor for preparation of other iron compounds,
  • catalyst for synthesis of carbon nanotubes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.