Key Documents
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
Número CAS:
Peso molecular:
303.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
~80%
pf
137-139 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3