Documentos Principais
8.22147
Sigma-Aldrich
Brometo de tetraetilamônio
for synthesis
Sinônimo(s):
Brometo de tetraetilamônio
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)4NBr
Número CAS:
Peso molecular:
210.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-769-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (argentometric)
Formulário
crystals
dilution
(for synthesis)
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>285 °C
densidade
1.397 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Catalisadores de átomo único: Utilizados na síntese de surfactantes encapsulados com paládio-polioxometalatos, o TEAB foi instrumental em processos de montagem controlada, demonstrando potencial em aplicações catalíticas e em ciências de materiais para sistemas de entrega de medicamentos (He et al., 2016).
  • Síntese de zeólito de sílica pura: O TEAB foi usado como um molde na síntese sem solvente de zeólito beta de sílica pura, mostrando sua importância na aplicação industrial de materiais de sílica, que são críticos em várias operações de filtragem e catalíticas nas ciências dos materiais (Cui et al., 2018).
  • Tela retroiluminada com ampla gama de cores: Pesquisas destacaram o papel do TEAB′ no desenvolvimento de filmes de haleto de chumbo-manganês dopados com zinco de alta eficiência quântica para aplicações em telas retroiluminadas, ilustrando seu potencial em materiais funcionais avançados usados em tecnologias de display (Yang et al., 2023).
  • Engenharia interfacial de filmes emissores: O TEAB foi incorporado para modular o tamanho dos grãos e melhorar as propriedades interfaciais dos filmes emissores de CH3NH3PbBr3, sugerindo sua aplicação na melhoria das tecnologias fotovoltaicas e de display, relevantes para as ciências dos materiais e setores de energia renovável (Jamaludin et al., 2018).
  • Aplicações de cintilação de raios-X: Aplicado na síntese de haletos de manganês ecológicos para cintilação de raios-X, o TEAB apoiou avanços em tecnologias de imagem médica, potencialmente úteis na descoberta de medicamentos e em aplicações diagnósticas (Jiang et al., 2021).
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 99,0%
Água (K. F.): ≤ 1,0%
Identidade (IV): passa no teste
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
361.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
183 °C