338362
2,3,4-Trifluoronitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene, 4-Nitro-1,2,3-trifluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
pb
92 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-2-4(10(11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
chave InChI
ARCACZWMYGILNI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup