Documentos Principais
338354
Sigma-Aldrich
3-Phenoxyaniline
98%
Sinônimo(s):
3-Aminophenyl phenyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
185.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
329-330 °C (lit.)
pf
41-44 °C (lit.)
grupo funcional
phenoxy
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H11NO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,13H2
chave InChI
UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3′-bromopropionamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dona Chianelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(23), 5059-5068 (2003-11-08)
Nonpeptide compounds that mimic bioactive peptides are desirable for a number of clinical indications. We report a new practical method for the design of scaffolds exhibiting drug-like properties that are suitable for the display of peptide pharmacophores. The synthesis of