337722
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
pf
49-51 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1N(CN(CN1Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C24H27N3/c1-4-10-22(11-5-1)16-25-19-26(17-23-12-6-2-7-13-23)21-27(20-25)18-24-14-8-3-9-15-24/h1-15H,16-21H2
chave InChI
VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the synthesis of alkyl β-aminocarboxylates via trifluoromethanesulfonic acid catalyzed reaction with ketene silyl acetals[1]
- as ligand to study the assembling process of a heterogeneous Cr-based single-site ethylene trimerization catalyst by X-ray absorption spectroscopy[2]
- as ligand during conversion of Phillips Cr/SiO2 polymerisation catalyst to ethylene trimerisation catalyst after assembling new active sites on the silica surface[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)