Documentos Principais
337595
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
99%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Beilstein:
4907144
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
67-69 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
chave InChI
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)