336920
Isopropyldiphenylphosphine
97%
Sinônimo(s):
NSC 244305
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
p.e.
165 °C/11 mmHg (lit.)
pf
40-43 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17P/c1-13(2)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3
chave InChI
LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Nickel/Lewis acid-catalyzed aryl- and alkenylcyanation of unsaturated bonds
- Nickel/Lewis Acid-Catalyzed Cyanoesterification and Cyanocarbamoylation of Alkynes
- Methoxycarbonylation reactions (palladium complex)
- Decarboxylative cross-coupling in the presence of palladium
- Asymmetric hydrogenation of quinolines catalyzed by iridium complexes of BINOL-derived diphosphonites
- Hydroesterification of vinylarenes in complex with palladium
- Ligand precatalyst for room-temperature Heck coupling reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?