336904
Ethyldiphenylphosphine
98%
Sinônimo(s):
Diphenylethylphosphine, NSC 151254
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.614 (lit.)
p.e.
293 °C (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3
chave InChI
WUOIAOOSKMHJOV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Three component coupling reactions of arylaldehydes with Me vinyl ketone and phthalimide
- Regio- and stereoselective hydroalkynylation of methylenecyclopropanes
- Synthesis of oxazolidines, thiazolidines, pyrrolidines, and indoles
- Dimer to monomer conversion
- Tandem Morita-Baylis-Hillman/Michael addition reactions
- Platinum-catalyzed cyclization
- Regioselective and stereoselective [3+2] cycloaddition
- Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination
- Hydroformylation reactions
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?