Key Documents
336785
Sigma-Aldrich
Dimethylgermanium dichloride
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2GeCl2
Número CAS:
Peso molecular:
173.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
pb
123 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)