336157
Selenium oxychloride
97%
Sinônimo(s):
Seleninyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
pb
180 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Se](Cl)=O
InChI
1S/Cl2OSe/c1-4(2)3
chave InChI
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Artigos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.