Key Documents
336017
Sigma-Aldrich
4-Aminophthalonitrile
98%
Sinônimo(s):
3,4-Dicyanoaniline
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H3-1,2-(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
143.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
forma
powder, crystals or chunks
pf
179-181 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-8(11)3-7(6)5-10/h1-3H,11H2
chave InChI
RRCAJFYQXKPXOJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)