Documentos Principais
335592
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-tolunitrile
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H3(F)CN
Número CAS:
Peso molecular:
189.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
densidade
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
chave InChI
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)