333611
6-Phenyl-1-hexanol
97%
Sinônimo(s):
Benzenehexanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
154-155 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18O/c13-11-7-2-1-4-8-12-9-5-3-6-10-12/h3,5-6,9-10,13H,1-2,4,7-8,11H2
chave InChI
FDXBUMXUJRZANT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter