333395
Dichlorosilane
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
1254 mmHg ( 20 °C)
descrição
film resistivity > 50 Ω-cm
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
temperatura de autoignição
136 °F
Lim. expl.
99 %
pb
8.3 °C (lit.)
pf
−122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[SiH2]Cl
InChI
1S/Cl2H2Si/c1-3-2/h3H2
chave InChI
MROCJMGDEKINLD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-34.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-37 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)