Documentos Principais
330604
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4633 (lit.)
p.e.
241-242 °C/746 mmHg (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
VSKXJRZPVDLHFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid was used in the synthesis of substituted cyclohexyl carbonyl chlorides.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and evaluation of mefway analogs as ligands for serotonin 5HT1A receptors.
Thio JP, et al.
Medicinal Chemistry Research, 1-7 null